Documenti fondamentali
ENA018108731
Enamine
N,N-diethyl-3-(4-methyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
SKU del venditore: EN300-05445-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.44
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-05445-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-diethyl-3-(4-methyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H18N4O2S2/c1-4-17(5-2)21(18,19)11-8-6-7-10(9-11)12-14-15-13(20)16(12)3/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,15,20)
InChI
PZJDIELBRRRAGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05445
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05445
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)