Documenti fondamentali
ENA018108468
Enamine
4-chloro-3-(4-fluorobenzenesulfonamido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.74
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClFNO4S/c14-11-6-1-8(13(17)18)7-12(11)16-21(19,20)10-4-2-9(15)3-5-10/h1-7,16H,(H,17,18)
InChI
QLYHQBCUFQCULL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05157
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)