Documenti fondamentali
ENA018107602
Enamine
2-[(2-{[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]oxy}-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
SKU del venditore: EN300-04162-100MG
CHF 112.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-04162-100MG
CHF 112.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-({2-[(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy]-2-oxoethyl}sulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C19H26O4S/c1-12(2)14-9-8-13(3)10-16(14)23-18(20)11-24-17-7-5-4-6-15(17)19(21)22/h4-7,12-14,16H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI
GZPWQYNLYYAAGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04162
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)