Documenti fondamentali
ENA018107407
Enamine
ethyl 2-oxo-3-(quinolin-2-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
128-130
Iupac Name
ethyl 2-oxo-3-(2-quinolinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-2-18-14(17)13(16)9-11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)15-11/h3-8H,2,9H2,1H3
InChI
ORRFCFGNBCDGIS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03938
Melting Point
128-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03938
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)