Documenti fondamentali
ENA018107319
Enamine
2-(2-methyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Punto di fusione
234-239
Iupac Name
2-(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H12N4O/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)14(7)6-10(15)13-11/h2-5H,6,11H2,1H3,(H,13,15)
InChI
VUMSWGDUJKYNFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03831
Melting Point
234-239
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)