Documenti fondamentali
ENA018107288
Enamine
N2,N4-diethyl-6-hydrazinyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.24
Numero MDL:
Punto di fusione
137-142
Iupac Name
N~2~,N~4~-diethyl-6-hydrazino-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C7H15N7/c1-3-9-5-11-6(10-4-2)13-7(12-5)14-8/h3-4,8H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
InChI
BVGUQIRYCWKXNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Melting Point
137-142
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)