Documenti fondamentali
ENA018107236
Enamine
2-[(4-chlorophenyl)methoxy]benzohydrazide
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
SKU del venditore: EN300-03737-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-03737-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C14H13ClN2O2/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-19-13-4-2-1-3-12(13)14(18)17-16/h1-8H,9,16H2,(H,17,18)
InChI
ZVGRXMCVNCDVBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03737
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03737
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)