Documenti fondamentali
ENA018107190
Enamine
4-[(naphthalen-2-yloxy)methyl]benzohydrazide
Scegli un formato
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 138.60
500 MG
CHF 191.90
1 G
CHF 233.50
2.5 G
CHF 355.70
5 G
CHF 559.80
SKU del venditore: EN300-03685-100MG
CHF 110.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 138.60
500 MG
CHF 191.90
1 G
CHF 233.50
2.5 G
CHF 355.70
5 G
CHF 559.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.34
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-03685-100MG
CHF 110.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(2-naphthyloxy)methyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c19-20-18(21)15-7-5-13(6-8-15)12-22-17-10-9-14-3-1-2-4-16(14)11-17/h1-11H,12,19H2,(H,20,21)
InChI
JTTUPOZCHZRWSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)