Documenti fondamentali
ENA018107094
Enamine
3-(morpholine-4-sulfonyl)benzohydrazide
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-03577-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-03577-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-morpholinylsulfonyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15N3O4S/c12-13-11(15)9-2-1-3-10(8-9)19(16,17)14-4-6-18-7-5-14/h1-3,8H,4-7,12H2,(H,13,15)
InChI
FWIFKKUOURUDNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03577
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)