Documenti fondamentali
ENA018106868
Enamine
4-octyl-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.5.0.0,2,7]tetradeca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.58
Numero MDL:
Iupac Name
3-octyl-2-sulfanyl-3,5,6,7,8,9-hexahydro-4H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C19H28N2OS2/c1-2-3-4-5-6-10-13-21-18(22)16-14-11-8-7-9-12-15(14)24-17(16)20-19(21)23/h2-13H2,1H3,(H,20,23)
InChI
MRXPFFWTQRIUJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03347
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03347
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)