Key Documents
ENA018106699
Enamine
3-propyl-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.3
Numero MDL:
Punto di fusione
196-197
Iupac Name
3-propyl-2-sulfanyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C11H12N2OS/c1-2-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)12-11(13)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,15)
InChI
NJLIXBFSTLACFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03139
Melting Point
196-197
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03139