Documenti fondamentali
ENA018105165
Enamine
2-(morpholin-4-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.26
Numero MDL:
Punto di fusione
176-177
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c17-9-10-12(15-5-7-19-8-6-15)14-11-3-1-2-4-16(11)13(10)18/h1-4,9H,5-8H2
InChI
NWYVTRPHYSYEFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01120
Melting Point
176-177
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01120