ENA018104957
Enamine
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-00898-100MG
CHF 152.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-00898-100MG
CHF 152.90
Punto di fusione
190-191
Iupac Name
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
InChI
IUHKJRBEJIXPHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00898
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)