Documenti fondamentali
ENA018104639
Enamine
4-carbamoyl-2-(4-methoxybenzenesulfonamido)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.33
Numero MDL:
Iupac Name
N~2~-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]glutamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O6S/c1-20-8-2-4-9(5-3-8)21(18,19)14-10(12(16)17)6-7-11(13)15/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3,(H2,13,15)(H,16,17)
InChI
WRHJLQNUJNCDLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00546
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00546
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)