ENA018104446
Enamine
2-hydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Punto di fusione
196-200
Iupac Name
2-hydroxy-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO6S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)15-22(19,20)11-6-7-13(16)12(8-11)14(17)18/h2-8,15-16H,1H3,(H,17,18)
InChI
ZZQSRFASBWWWCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)