Documenti fondamentali
ENA018104339
Enamine
2-{[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]sulfanyl}benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
SKU del venditore: EN300-00244-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.49
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-00244-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[2-oxo-2-(10H-phenothiazin-10-yl)ethyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C21H15NO3S2/c23-20(13-26-17-10-4-1-7-14(17)21(24)25)22-15-8-2-5-11-18(15)27-19-12-6-3-9-16(19)22/h1-12H,13H2,(H,24,25)
InChI
WLLYJAYQYUTTET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)