Documenti fondamentali
ENA018104277
Enamine
3-[4-(acetyloxy)phenyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4'-(acetyloxy)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c1-10(16)19-14-7-5-11(6-8-14)12-3-2-4-13(9-12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI
ZUGFBMFSKBFSOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00181
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)