Documenti fondamentali
CO1H9902D0D0
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI
MDPUZNNCAZLLIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)