CO1H324A9C6C
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-4-(3-methoxyphenyl)thiazole
About This Item
Iupac Name
3-(2-bromo-1,3-thiazol-4-yl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C10H8BrNOS/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)9-6-14-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChI
DWWCYARMZHKGNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)