Documenti fondamentali
CO1H324A9A12
CombiPhos Catalysts Inc
5-(azetidin-3-yl)pyridin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Iupac Name
5-(3-azetidinyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-8-1-6(2-10-5-8)7-3-9-4-7/h1-2,5,7,9,11H,3-4H2
InChI
ZLVRXUCMNFRXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)