CO1H324A99E3
CombiPhos Catalysts Inc
4-bromo-2-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.08
Iupac Name
4-bromo-2-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-4-10-8(11-7)6-2-1-5-12-6/h3-4,6H,1-2,5H2
InChI
JXQUAEPSHLHGRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)