CO1H324A8D49
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-2-methyl-6-(2-trifluoromethylphenyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.66
Iupac Name
4-chloro-2-methyl-6-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N2/c1-7-17-10(6-11(13)18-7)8-4-2-3-5-9(8)12(14,15)16/h2-6H,1H3
InChI
WDUWVMUCBZLTTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)