CO1H324A85CA
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-3-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.2
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H8F3NO/c13-12(14,15)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-16-11(10)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI
OETYJLAGBPTHAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)