CO1H324A84F9
CombiPhos Catalysts Inc
4-Fluoro-2-(pyrimidin-4-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
4-(4-fluoropyridin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H6FN3/c10-7-1-4-12-9(5-7)8-2-3-11-6-13-8/h1-6H
InChI
YVGWJKGYSSVDOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)