Documenti fondamentali
CO1H324A82C9
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-amino-6-cyclopropylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.08
Iupac Name
4-bromo-6-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-6-3-7(5-1-2-5)11-8(10)4-6/h3-5H,1-2H2,(H2,10,11)
InChI
OLHCDESULPPVGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)