Documenti fondamentali
CO1H324A8262
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-5-(cyclopropylamino)pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.06
Iupac Name
5-bromo-N-cyclopropyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-6-3-10-7(4-9-6)11-5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
InChI
MEJZURLNWLFKQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)