Documenti fondamentali
CO1H324A6238
CombiPhos Catalysts Inc
2-Fluoro-5-(iso-butyl)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.03
Iupac Name
(2-fluoro-5-isobutylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BFO2/c1-7(2)5-8-3-4-10(12)9(6-8)11(13)14/h3-4,6-7,13-14H,5H2,1-2H3
InChI
FYLGYWWIYLLVFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)