CO1H324A61C7
CombiPhos Catalysts Inc
3-Methoxy-5-(thiazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.07
Iupac Name
(3-methoxy-5-(thiazol-5-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H10BNO3S/c1-15-9-3-7(10-5-12-6-16-10)2-8(4-9)11(13)14/h2-6,13-14H,1H3
InChI
GEESQOKMUYHNPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)