Documenti fondamentali
CO1H324A6090
CombiPhos Catalysts Inc
(2-amino-5-cyclopropylphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-5-cyclopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO2/c11-9-4-3-7(6-1-2-6)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2,11H2
InChI
GNBWMNVASNOKFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)