Documenti fondamentali
COMH98DE50D9
Combi-Blocks, Inc.
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(1E)-1-pentenyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h4-9H,2-3H2,1H3,(H,13,14)/b5-4+
InChI
WPYZZVKPJHDAOE-SNAWJCMRSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-3394
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)