Documenti fondamentali
COMH97F0E2E3
Combi-Blocks, Inc.
N2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2,5-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine-2,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)18-10-16-5-7(15)6-17-10/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
InChI
WMONYJWTGPZHSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-6408
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)