Documenti fondamentali
COMH97ABCAC5
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyclopropyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-5-7(9(12)13)4-10-8(11-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI
BSLXWOKIRNVYGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-0126
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JH-0126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)