Documenti fondamentali
COMH95E96C4A
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Scegli un formato
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’582.95
SKU del venditore: OT-5627-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 544.58
5 G
CHF 1’582.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.15
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-5627-1G
CHF 544.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-cyclopropyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9BrF3NO3S/c11-6-1-4-9(8(5-6)18-10(12,13)14)19(16,17)15-7-2-3-7/h1,4-5,7,15H,2-3H2
InChI
GPOODZNNRRANTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5627
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)