Documenti fondamentali
COMH93D65B2E
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-5-pentylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-pentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13ClN2/c1-2-3-4-5-8-6-11-9(10)12-7-8/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-6039
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-6039
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)