Documenti fondamentali
COMH93D6338A
Combi-Blocks, Inc.
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.17
Numero MDL:
Iupac Name
(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H9F3/c1-7(9(10,11)12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI
LXYXDDCJRHYYKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-0951
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HF-0951
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)