Documenti fondamentali
COMH93D60528
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 3-(hydroxy(phenyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.34
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 3-(hydroxy(phenyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-12(10-16)13(17)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13,17H,9-10H2,1-3H3
InChI
SOIKBSUWZYFZLP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-6448
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HD-6448
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)