Documenti fondamentali
COMH93D5BE01
Combi-Blocks, Inc.
4-Butoxy-3-chloro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.7
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-butoxy-3-chloro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15ClO3/c1-3-4-5-16-12-10(13)6-9(8-14)7-11(12)15-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI
SWBBWWCRHKXGAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2831
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2831
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)