Documenti fondamentali
COMH93D5BD96
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopropoxy-2-propanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-isopropoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-5(2)8-4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI
AFHJYKBGDDJSRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)