COMH6E40A5BD
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Ethylamino)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(ethylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-10-15(13,14)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
SKSHUBLFLCCPLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-1979
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-1979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)