Documenti fondamentali
COMH6E40A3EC
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.19
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-di-O-acetyl-1,5-anhydro-4-deoxy-D-erythro-pent-4-enitol
Inchi Code
1S/C9H12O5/c1-6(10)13-8-3-4-12-5-9(8)14-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
InChI
OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-2331
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)