Documenti fondamentali
COMH580D816C
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentyloxy)benzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 329.98
5 G
CHF 1’029.15
10 G
CHF 1’707.56
25 G
CHF 3’216.66
SKU del venditore: LD-2550-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 329.98
5 G
CHF 1’029.15
10 G
CHF 1’707.56
25 G
CHF 3’216.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-2550-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-(cyclopentyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c13-9-10-5-7-12(8-6-10)14-11-3-1-2-4-11/h5-8,11H,1-4H2
InChI
JZONVQMYQCAYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2550
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)