Documenti fondamentali
COMH580D8155
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-5-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
SKU del venditore: IN-0597-1G
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’222.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.31
Numero MDL:
SKU del venditore: IN-0597-1G
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3S/c1-3-16-12(14)11-10(13)8-6-7(15-2)4-5-9(8)17-11/h4-6H,3,13H2,1-2H3
InChI
UQZIQYCFDPABDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0597
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)