Documenti fondamentali
COMH42123E80
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: SH-7317-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.1
Numero MDL:
SKU del venditore: SH-7317-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-(dimethoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-10(14-2)9-7(6-12)4-3-5-8(9)11/h3-6,10H,1-2H3
InChI
VBLKBYLXXZAXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7317
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)