Documenti fondamentali
COMH4211F480
Combi-Blocks, Inc.
N-Isopropyl-6-methoxypyridine-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-isopropyl-6-methoxypicolinamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7(2)11-10(13)8-5-4-6-9(12-8)14-3/h4-7H,1-3H3,(H,11,13)
InChI
OILHLPPXSUSJJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4834
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)