Documenti fondamentali
COMH4211E0CC
Combi-Blocks, Inc.
Tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine)palladium(0)
Scegli un formato
1 G
CHF 309.21
5 G
CHF 849.17
SKU del venditore: QI-6652-1G
CHF 309.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 309.21
5 G
CHF 849.17
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
2117.26
Numero MDL:
SKU del venditore: QI-6652-1G
CHF 309.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tris(tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane) palladium
Inchi Code
1S/3C24H9F18P.Pd/c3*25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42;/h3*1-9H;
InChI
MGJKHAOJYDTPIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-6652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)