COMH4211B846
Combi-Blocks, Inc.
1,7-Naphthalenediol, 6-(hydroxymethyl)-
Scegli un formato
SKU del venditore: QD-5182-1G
CHF 807.63
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QD-5182-1G
CHF 807.63
Iupac Name
6-(hydroxymethyl)naphthalene-1,7-diol
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-6-8-4-7-2-1-3-10(13)9(7)5-11(8)14/h1-5,12-14H,6H2
InChI
GCARUNVWBWVAJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-5182
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)