Documenti fondamentali
COMH4211AC56
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethyl-3-fluoro-benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-N-ethyl-3-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrFNO2S/c1-2-11-14(12,13)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI
JYKKBSXJXOBDNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-1673
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-1673
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)