Documenti fondamentali
COMH4211A28C
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromo-8-fluoroquinazolin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.05
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-8-fluoroquinazolin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H5BrFN3/c9-5-2-1-4-3-12-8(11)13-7(4)6(5)10/h1-3H,(H2,11,12,13)
InChI
WFRNZZSUMCCHOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4804
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)