COMH42119F0F
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Scegli un formato
SKU del venditore: HI-2404-250MG
CHF 267.68
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: HI-2404-250MG
CHF 267.68
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
dimethyl 2-((1H-imidazol-2-yl)methyl)malonate
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-14-8(12)6(9(13)15-2)5-7-10-3-4-11-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
SHJAYGJMPRNLDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2404
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)