Documenti fondamentali
COMH303776ED
Combi-Blocks, Inc.
2-Fluoro-6-nitrobenzamide
Scegli un formato
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 683.03
10 G
CHF 1’098.38
25 G
CHF 2’136.75
SKU del venditore: SH-7303-1G
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 267.68
5 G
CHF 683.03
10 G
CHF 1’098.38
25 G
CHF 2’136.75
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.13
Numero MDL:
SKU del venditore: SH-7303-1G
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-6-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-4-2-1-3-5(10(12)13)6(4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
InChI
FLYBIMSVHDXMGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7303
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7303
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)